Transportflaschen mit Schraubverschluss, UN-zertifizierte Verpackung
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
299016055
215-3263EA 699 EUR InStock
215-3263
Transportflaschen mit Schraubverschluss, UN-zertifizierte Verpackung
Flaschen Metallflaschen
Hergestellt aus korrosionsbeständigem Edelstahl AISI Typ 316 L (1.4404), hygienisch, mit verschweißten Nähten.
  • Behälter für den Transport von gefährlichen und nicht gefährlichen Flüssigkeiten
  • Transport und Lagerung von hochwertigen Materialien, wie zum Beispiel hochreinen Feinchemikalien, pharmazeutischen oder kosmetischen Produkten
  • Lagerung von lichtempfindlichen Materialien
Die bruchsichere Edelstahlflasche ist ideal für die Lagerung und den sicheren Transport von gefährlichen flüssigen Substanzen wie Lösungsmittel und Reagenzien, ohne dass eine zusätzliche Umverpackung erforderlich ist. Die Flasche verfügt über eine glatte Innenseite gemäß IIIc (DIN 17441) mit abgerundeten Innenkanten für eine leichte Reinigung. Langlebige Außenverkleidung aus poliertem und gebürstetem Edelstahl. Die Flasche hat ein spezielles Gewinde (45 mm) mit Ausgießkante. Lieferung komplett mit GL 45-Edelstahlverschluss, PTFE-Dichtung und UN-Zulassungs-Nummer.
Zertifiziert gemäß UN-Standards für den Transport von Gefahrgut der Klasse 3: Entzündbare Flüssigkeiten; klassifiziert als Gefahrgüter in den UN-Verpackungsgruppen I (große Gefahr), II (mittlere Gefahr) und III (geringe Gefahr). Geeignet für Flüssigkeiten mit einer relativen Dichte von 2,0 oder weniger.
Internationale Vorschriften können Änderungen unterliegen, die Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften liegt in der Verantwortung des Benutzers.
Important note: The supplied DURAN Group stainless steel 45 mm thread closure must be used to maintain UN certification.
With printed Retrace Code (batch identification).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge