Bottles, wide neck, square with thread, series 310
Lieferant: Kautex
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
310-71138 310-71140 310-71143 310-71144 310-73094 310-73095 310-73096 310-73097 310-73624 310-76398 310-79206 310-79207 310-79209 310-79210 310-79211 310-79212 310-79213 310-79214 310-84193
215-3375EA 2.5 EUR InStock
215-3375 215-2361 215-2364 215-2365 215-3604 215-3603 215-3380 215-2362 215-2363 215-3601 215-3362 215-3363 215-3364 215-2371 215-3365 215-2372 215-2373 215-2374 215-2370
Bottles, wide neck, square with thread, series 310
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, quadratisch, natur oder weiß.
  • Quadratischer Querschnitt
  • Eingelassenes Beschriftungsfeld
  • Drei verschiedene Verschlusstypen stehen zur Verfügung
  • Auslaufsicher
  • Für Lebensmittel geeignet
  • Weithalsöffnung zum leichten Befüllen und Reinigen
  • Halal zertifiziert
Ideal für Flüssigkeiten, pastösen Medien, Granulate und Pulver. Mit UN-Zulassung für Feststoffe (außer Nenninhalte 50 ml und 350 ml). Zulassung ist nur mit den hier angebotenen Verschlüssen gültig.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge