VWR®, Flaschenträger
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
215-3582EA 65.4 EUR InStock
215-3582
VWR®, Flaschenträger
Transportbehälter Flaschentragebehälter
Glasflaschen sind für die Aufnahme von Flüssigkeiten vorgesehen, aber wenn sie zerbrechen, können sich gefährliche Flüssigkeiten mit zerbrochenem Glas vermischen. Dieser Flaschenträger schützt Mitarbeiter und Ausstattung vor Glasscherben und begrenzt den Kontakt mit brennbaren oder korrosiven Flüssigkeiten.
  • Minimiert Verschüttungen und Glasbruch
  • Mechanismus für einfaches Öffnen und Schließen
  • Umweltfreundlich: Robuste und flüssigkeitsresistente Ausführung des Griffs
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge