Dosen, weite Öffnung, mit selbst dichtendem Druckverschluss
Lieferant: LAMAPLAST
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2434-1 2430-1 2426-1 2420-1 2418-1 2415-1 2433-1
215-3723EA 384 EUR InStock
215-3723 215-3719 215-3717 215-3715 215-3713 215-3699 LAMA2433-1
Dosen, weite Öffnung, mit selbst dichtendem Druckverschluss
Dosen Dosen, Universal
Die Dosen mit weiter Öffnung werden aus PP hergestellt. Geeignet zur Lagerung von: Cremes, halbfesten Substanzen, Kristallen, Granulaten und Pulvern.
  • Selbst versiegelnde Schraubverschlüsse
  • Garantierte Abdichtung des Inhalts nach Aufbrechen der Dichtung
  • Die Becher können nach dem ersten Öffnen durch Aufdrücken des Deckels auf die Öffnung wieder verschlossen werden.
  • Mit guter Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Farbe: Weiß
Zertifizierungen: Gemäß 1935/2004/CE und UE 10/2011.
Bestellinformation: Verschlüsse müssen separat bestellen werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge