Dosen, Weithals, mit Deckel und Stopfen
Lieferant: DELTALAB
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
202810 202802 202803 202818 202804 202839 202823.1 202828 202814 202815 202813 202820 202823 202802.1 202820.O 202828G 202813.1O 202815B.O 202802B 202814.1
215-4211EA 32.7 EUR InStock
215-4211 215-4214 215-4215 215-4218 215-4219 DELT202839 DELT202823.1 DELT202828 DELT202814 DELT202815 DELT202813 DELT202820 DELT202823 DELT202802.1 DELT202820.O DELT202828G DELT202813.1O DELT202815B.O DELT202802B DELT202814.1
Dosen, Weithals, mit Deckel und Stopfen
Dosen Dosen, Universal
Dosen aus High-Density-Polyethylen, durchscheinend, mit schwarzem Schraubverschluss und Stopfeneinsatz.
  • Lieferung mit beliegendem Schraubverschluss, mit Ausnahme der sterilen Modelle, die mit aufgeschraubter Kappe und in Beuteln verpackt geliefert werden
  • Sterile Ausführungen werden durch Bestrahlung sterilisiert
Lieferumfang: Auf Anfrage können die Dosen einzeln verpackt geliefert werden. Bitte wenden Sie sich für nähere Informationen an Ihr lokales Avantor-Vertriebszentrum.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge