Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Container, multipurpose, square

Lieferant: DELTALAB

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

407005 407006
215-4222EA 5.5 EUR InStock
215-4222 215-4223
Container, multipurpose, square
Probenbehälter Universalbehälter
Container and cap made of HDPE, ideal for 24-hour urine collection.

  • Ribbed cap features a pharmaceutical grade joint, for better handling and provides a water tight seal
  • Graduated in 50 ml increments up to 2,7 L
  • Ergonomically designed for single-handed use and stackable
  • A drip ring on the neck of the containers avoids dripping when pouring

Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge