VWR®, Flaschenträger
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
215-4208EA 110 EUR InStock
215-4208 215-4209 215-4224 215-4225 215-4226 215-4227
VWR®, Flaschenträger
Transportbehälter Flaschentragebehälter
Diese Flaschenträger sind aus Edelstahl mit einer Polyamidbeschichtung.
  • Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
  • Robuster Tragegriff
  • Vier rutschfeste Füße
Geeignet für den sicheren Transport und die sichere Lagerung von Laborflaschen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge