Aluminiumflaschen mit Schraubverschluss
Lieferant: BURKLE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0327-0120 0327-1200 0327-0060 0327-0600 0327-0300 0327-0038 0327-3000 0327-5600
215-0260EA 2.6 EUR InStock
215-0260 215-0262 215-4285 215-4286 215-0261 215-4284 215-4287 215-4288
Aluminiumflaschen mit Schraubverschluss
Flaschen Metallflaschen
Reinaluminium (Werkstoff AL 99,5). Diese Aluminiumflasche ist besonders geeignet für Lagerung, Transport oder Versendung von Substanzen und Rückstellproben, die vollkommen unverfälscht aufbewahrt werden müssen.
  • Mit Originalitäts-Schraubverschluss aus PP mit Aluminium-Innendichtung
  • Für Lebensmittel geeignet (Ausnahme: stark säure- und salzhaltige Lebensmittel)
  • Mit UN-Zulassung (für 60 to 5600 ml)
  • Restlos entleerbar
  • Geruchsneutral
  • Lichtundurchlässig, rostsicher
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge