VWR®, Sicherheitswaschflaschen
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
215-4294EA 37.8 EUR InStock
215-4294 215-4295 215-4296 215-4297 215-4298 215-4299 215-4300 215-4301 215-4302 215-4303 215-4304 215-4305 215-4306 215-4307 215-4308 215-4309 215-4310 215-4311 215-4312 215-4313 215-4314 215-4315 215-4316 215-4317 215-4318 215-4319 215-4320 215-4321 215-4322 215-4323
VWR®, Sicherheitswaschflaschen
Flaschen Spritzflaschen
Die Kappe mit integrierter Sicherheitsentlüftung verhindert das Austreten von Dämpfen.
  • Sicherheitshinweis für jede Chemikalie
  • Farbige Kappen
  • Ergonomischer Sprühwinkel
Die Flaschen werden aus reinem LDPE-Harz hergestellt und mit einer Polypropylenkappe geliefert, die mit einem ergonomischen Sprühwinkel geformt ist. Die farbigen Kappen ermöglichen eine einfache Identifizierung. Zur Vereinfachung wird eine Fülllinie angegeben.
Bitte sehen Sie den auf jeder Flasche angegebene Sicherheitshinweis als Leitfaden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge