Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Messbecher, mit Henkel

Lieferant: LAMAPLAST

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

1161 1160 1159 1158 1157 1156
215-4360EA 5.4 EUR InStock
215-4360 215-4359 215-4358 215-4357 215-4356 215-4355
Messbecher, mit Henkel
Becher
PP, durchscheinend.

  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Resistent gegen Hitze bei bis zu +121 °C (für 20 Minuten), für längere Benutzung + +100 °C
  • Glatte Oberflächen für einfaches, schnelles Reinigen

Ideal für allgemeine Laboranwendung und eine große Auswahl an anderen Anwendungsgebieten Mit erhabener Skala und Ausguss

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge