HPLC-Flaschen mit konischem Boden GL 45, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
218417305 218415407 218418601 218416309 218416909
215-4546EA 486 EUR InStock
215-4546 215-4543 215-4547 215-4544 215-4545
HPLC-Flaschen mit konischem Boden GL 45, DURAN®
Flaschen HPLC-Flaschen
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, mit blauem PP-Schraubverschluss.
  • Der zentrale Hohlraum kann Magnetrührstäbe für eine bessere Durchmischung aufnehmen
  • Seitliches Entlüftungs- oder Abflussloch im Boden zur Entgasung im Ultraschallbad
  • Langlebige Volumengraduierungen aus weißem Emaille
  • Autoklavierbar bei 121 °C oder 134 °C.
Anwendungen enthalten mobile Phasenreservoirs für HPLC, Reagenzienversorgung für Flüssigkeitshandhabungssysteme. DURAN® Reservoire wurden speziell für die Lagerung und Lieferung von mobilen Phasen und Lösungsmitteln für die Hochleistungsflüssigchromatographie. Die Behälter haben eine Kavität für den Filter, um die effizienteste Lieferung der mobilen Phase an HPLC-Analysatoren zu ermöglichen.
Als sicherere und bequemere Alternative zu Glasflaschen mit flachem Boden ermöglichen die Behälter mit konischem Boden eine größere Rückgewinnung des Lösungsmittels, ohne dass der Behälter gekippt werden muss und das Risiko eines Verschüttens des Lösungsmittels besteht. Die größeren Reservoire erlauben längere, ununterbrochene Analysen. Diese sind besonders nützlich während eines Wochenendes oder einer längeren chromatographischen Analyse, wenn die Gefahr besteht, dass die Lösungsmittel ausgehen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge