Bottles, narrow neck, round, LDPE, with screw caps, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2003-0001 2003-0002 2003-0004 2003-0008 2003-0016 2003-0032 2003-9025 2003-9050
215-7524EA 15.1 EUR InStock
215-7524 215-7525 215-7526 215-7528 215-7530 215-7531 215-7522 215-7523
Bottles, narrow neck, round, LDPE, with screw caps, Nalgene®
Flaschen Kunststoffflaschen
LDPE, durchscheinend mit PP-Schraubverschluss.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit, temperaturbeständig bis +80 °C
  • Zur Spurenanalyse gut geeignet
  • Flexibler und stoßfester als HDPE-Flaschen, auslaufsicherer Verschluss
Ideal zur Lagerung und zum Versand von Flüssigkeiten.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge