Flaschen, braun, Enghals, rund, HDPE, mit Schraubverschlüssen, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2004-0001 2004-0002 2004-0004 2004-0008 2004-0016 2004-0032 2004-9025 2004-9050 2004-9125
215-7544EA 26.8 EUR InStock
215-7544 215-7545 215-7546 215-7548 215-7550 215-7551 215-7542 215-7543 215-7541
Flaschen, braun, Enghals, rund, HDPE, mit Schraubverschlüssen, Nalgene®
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, braun mit braunem PP-Schraubverschluss.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 120 °C
  • Auslaufsicherer Verschluss, lange Lebensdauer
Braun eingefärbt zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen. Ideal zur Lagerung und zum Versand von Flüssigkeiten.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge