Infusionsflaschen
Lieferant: MUELLER KREMPEL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
14.075.03
215-9243EA 9.6 EUR InStock
215-9243
Infusionsflaschen
Flaschen Infusionsflaschen
Klarglas, ohne Verschluss
  • Gute chemische und physikalische Eigenschaften
  • Schraubverschlüsse und Gummieinlagen sind optional erhältlich
  • Doppelte Reliefgraduierung und Normgewinde
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge