VWR®, Schalen, zum Verdampfen, hohe Form
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
216-0179EA 27 EUR InStock
216-0179 216-0180 216-0181 216-0182 216-0183 216-0184 216-0185
VWR®, Schalen, zum Verdampfen, hohe Form
Schalen/Schüsseln/Töpfe Abdampfschalen
PTFE mit Ausguss.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von –200 bis +280 °C
  • Besonders glatte Innenwände zur Vermeidung von Kontaminationen
Starkwandig, konische Form. Robust und unzerbrechlich.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge