Präparatengläser mit eingeschliffenem Knopfdeckel, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
242090207 242090901 242091109 242091606 242091709 242092405 242092602 242092808 242093804 242093907 242094903 242095008 242095702 242095908
216-3331EA 58.4 EUR InStock
216-3331 216-3332 216-3333 216-3340 216-3334 216-0285 216-3335 216-3339 SCOT242093804 216-3336 SCOT242094903 SCOT242095008 216-3337 216-3338
Präparatengläser mit eingeschliffenem Knopfdeckel, DURAN®
Dosen Probengläser
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, mit Schliff, Niedriges Profil.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge