VWR®, Schalen, zum Verdampfen, halbtief
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
216-0537EA 38.2 EUR InStock
216-0537 216-0554 216-0553 216-0552 216-0551 216-0550 216-0549 216-0548
VWR®, Schalen, zum Verdampfen, halbtief
Schalen/Schüsseln/Töpfe Abdampfschalen
Porzellan, glasiert.
  • Very good chemical resistance
  • Heat resistant up to +1000 °C
  • Low thermal expansion
The economical alternative for a wide range of laboratory applications. With spout and round bottom. White glaze inside.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge