Buckets with Snap-on Lids
Lieferant: JOKEY PLASTIK
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
101438/101425 102604/102842 101366/101570 105021/102842
216-0792EA 145 EUR InStock
216-0792 216-0793 216-0791 216-0794
Buckets with Snap-on Lids
Eimer
PP, lichtundurchlässig weiß.
  • Beständig gegenüber chemischen Produkten
  • Stapelbar und stabil, mit Tragegriff aus Kunststoff
  • Ohne Deckel aseptisch
Diese Eimer für Transport und Lieferungen sind für den Einmal-Gebrauch konzipiert und können recycelt werden. Reinigung und lästiges Umfüllen werden dadurch vermieden. Manipulationssicherer gerader Deckel mit Rand.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge