VWR®, Blutentnahmetabletts
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
216-0816EA 138 EUR InStock
216-0816 216-0814 216-0815 216-0817 216-0819
VWR®, Blutentnahmetabletts
Schalen/Schüsseln/Töpfe Blutentnahmetabletts
ABS.
  • Jedes Tablett wird mit einem eigenen 13 oder 16 mm-Reagenzglasgestell geliefert
  • Mit zwei Einweg-Einsätzen aus Polystyrol
  • Zusätzliche Einsätze für 13 oder 16 mm-Reagenzglasgestelle erhältlich
Leichtes, geräumiges und leicht zu reinigendes Blutentnahmetablett. Es war nie einfacher, ein sauberes und organisiertes Tablett zu haben. Es besteht aus einem robusten Kunststoffrahmen und einem Set kostengünstiger Einweg-Einsätze, die speziell für die Blutentnahme entwickelt wurden. Die Tabletteinsätze sind in zwei Konfigurationen erhältlich und beinhalten ein extra tiefes Fach für Kanülenabwurfbehälter. Das Tablett verfügt außerdem über ein Vorratsschubfach, Seitentaschen sowie einen Ratschengriff mit Grifffläche aus Weichgummi, der zur besseren Zugänglichkeit weggedreht werden kann.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge