Instrumentenschalen
Lieferant: P.S. KUNSTSTOFWERKE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2037290010SET 2034410010SET 2035580010SET 2046440010SET 2035160010 2034250010 2037290010 2035580010 2046440010 2060740001 2049120001 2052770001 2034410010B
216-1453EA 0 EUR InStock
216-1453 216-1454 216-1455 216-1456 216-1461 216-1462 216-1463 216-1465 216-1685 216-1686 216-1688 216-1690 PSKA2034410010B
Instrumentenschalen
Schalen/Schüsseln/Töpfe Instrumentenschalen
Schalen aus Melamin, weiß, Deckel aus PS, glasklar.
  • Stabil, gute Bruchfestigkeit
  • Temperaturbeständig von −178 bis +80 °C (Melamin) bzw. −40 bis +55 °C (PS)
  • Glatte Oberflächen zur einfachen Reinigung
Universalschalen für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor. Auch für den Lebensmittelbereich geeignet.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge