VWR®, Eiskübel, quadratisch, mit Deckel
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
216-1510EA 59.7 EUR InStock
216-1510 216-1513 216-1514 216-1515 216-1516 216-1517 216-1518 216-1519
VWR®, Eiskübel, quadratisch, mit Deckel
Eisbehälter
Polyurethanschaum.
  • Temperaturbeständig von -76 bis+70 °C
  • Extrem robust, auslaufsicher, stapelbar, leicht
  • Erhältlich in zwei Größen und vier Farben
  • Stapelbare Option spart Platz auf der Arbeitsfläche
  • Design mit Ausgießkante, für einfache Entleerung von Flüssigkeiten
  • Mit Deckel, um Verdampfung von Trockeneis, Wassereis mit Salzschlamm zu reduzieren
Ideal for storing samples, these buckets maintain hot or cold temperatures of bottles, test tubes, solutions, and cultures. Suitable for use with dry ice, water ice, salt solution. For freezer storageMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..