Einzelwafer-Träger, H 22 Serie
Lieferant: ENTEGRIS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
H22-101-0615 H22-20-0615 H22-10-0615 H22-151-0615 H22-15-0615 H22-102-0815 H22-251-0615 H22-252-0615 H22-201-0615 H22-102-0615 H22-25-0615_U H22-152-0615 H22-202A-0615 H22-151-62C02 H22-15-62C02 H22-251-62C02
216-1578EA 0 EUR InStock
216-1578 216-1582 216-1577 216-1609 216-1580 216-2067 216-1586 216-1587 216-1583 216-1579 ENTEH22-25-0615_U 216-1581 216-2074 216-2069 216-2072 216-2077
Einzelwafer-Träger, H 22 Serie
Wafer-Handling-Zubehör Wafer-Versandbehälter
Verfügbar für 1,0”; 1,5”; 2,0” und 2,5” Wafer. Große Fläche auf dem Deckel bietet Platz für Beschriftung.
  • Konische Tasche hält den Wafer nach unten und bringt so nur die Waferkanten in Kontakt
  • Feder hält den Wafer und minimiert die Partikelbildung
  • Stapelbar für die effiziente Nutzung von Speicherplatz
  • Lose oder im Stapel
  • Praktische Handhabung
Please contact Avantor for complete range of products and options.
Achtung! Bitte beachten: Artikel sind nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihre lokale Verkaufsniederlassung für weitere Informationen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge