Instrumententabletts
Lieferant: P.S. KUNSTSTOFWERKE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2035150010 2035420010 2049450010 2033910010 2034810010 2034030010
216-1676EA 55 EUR InStock
216-1676 216-1677 216-1678 216-1679 216-1680 PSKA2034030010
Instrumententabletts
Schalen/Schüsseln/Töpfe Instrumentenschalen
Melamin, weiß, poliert.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hitzebeständig bis 80 °C
  • Widerstandsfähige, glatte Oberflächen für leichte Reinigung
Niedriges Profil.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge