Urin-Probennahmenröhrchen, Vakuumröhrchen, Vacutest®
Lieferant: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
14930 14900 14936 14850 148600 149600 149610 148201 14905 14922D 149400 148710 148730 14910
216-1483EA 37.3 EUR InStock
216-1483 216-1795 KIMA14936 216-1799 216-1800 216-1802 216-1803 216-1804 KIMA14905 KIMA14922D KIMA149400 KIMA148710 KIMA148730 216-1801
Urin-Probennahmenröhrchen, Vakuumröhrchen, Vacutest®
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Sammlung und Vorbereitung von Urinproben
Zylindrische Reagenzgläser mit rundem oder konischem Boden
  • Erhältlich in verschiedenen Größen und Fassungsvermögen
  • 18 Monate Haltbarkeit
  • Mit oder ohne Urin-Konservierungsmittelzusatz erhältlich
Vacutest®-Urin-Probennahmenröhrchen funktionieren auf Basis des bewährten, hygienischen Vakuum-Füllprinzip.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge