VWR®, Probenfläschchen, mit Schnappverschlüssen
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
216-1843EA 63.4 EUR InStock
216-1843 216-1844 216-1845 216-1846 216-1847 216-1848 216-1849 216-1851
VWR®, Probenfläschchen, mit Schnappverschlüssen
Vials
Kalknatronglas, braun.
  • Ideal zur Lagerung von Medikamenten in Form von Flüssigkeiten, Pulvern oder Kapseln
  • Für lichtempfindliche Materialien verwendbar
  • Weiße Schnappverschlüsse, für UV-Licht undurchlässig
  • Nicht geeignet für Anwendungen mit hohen Temperaturen
Lieferumfang: Lieferung in praktischen Sicherheitstabletts. PE-Schnappverschlüsse sind inbegriffen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge