Gefäße mit Schraubverschluss
Lieferant: ANICRIN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C150P121 C150P220 C150P221 C150P120 60.40.18BCAP C150P210 C150P211 C150P111
216-2050EA 109 EUR InStock
216-2050 216-2051 216-2052 216-2049 216-1570 216-2047 216-2048 216-2029
Gefäße mit Schraubverschluss
Dosen Dosen, Universal
Leicht konische Behälter aus PP, durchscheinend mit rotem PE-Schraubverschluss, für Probenahme, Lagerung und Transport.
  • Drehverschluss für schnelles Öffnen und Schließen
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge