Behälter, gerade, Weithals, mit Schraubverschluss, Corning® Gosselin™
Lieferant: Corning
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
TP140-05 TP200-14 TP175-06 TP52C-030 TP52C-032 TP53C-014 TP53C-021 TP53C-023 TP53C-030 TP53C-032 TP53C-042 TP53C-052 TP30C-003 TP30C-004 TP30C-011 TP30C-014 TP30C-021 TP30C-030 TP30C-032 TP35C-001 TP35C-004 TP35C-011 TP35C-021 TP35C-030 TP35C-032 TP35C-042 TP35C-052 TP35C-062 TP52C-001 TP52C-003 TP52C-004 TP52C-021 TP52C-022 TP52C-023 TP52C-024
216-0518EA 462 EUR InStock
216-0518 215-1324 GOSSTP175-06 216-2111 216-2113 GOSSTP53C-014 GOSSTP53C-021 GOSSTP53C-023 GOSSTP53C-030 GOSSTP53C-032 GOSSTP53C-042 GOSSTP53C-052 GOSSTP30C-003 GOSSTP30C-004 216-2084 GOSSTP30C-014 GOSSTP30C-021 216-2085 GOSSTP30C-032 216-2086 216-2087 216-2088 216-2089 216-2091 216-2092 216-2093 216-2094 216-2095 216-2096 216-2097 216-2098 216-2099 216-2100 216-2102 216-2104
Behälter, gerade, Weithals, mit Schraubverschluss, Corning® Gosselin™
Probenbehälter Universalbehälter
PP, durchscheinend, oder PS, klar, mit PE-Schraubverschluss. Geradwandige Gefäße für Probenahme, Lagerung und Transport. Drehverschluss für schnelles Öffnen und Schließen, mit auslaufsicherer Innenlippe. PS bietet gute thermische und chemische Beständigkeit. PP bietet hervorragende Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit.
  • Auswahl von farbcodierten Verschlüssen für die leichtere Probenidentifizierung
  • Steril oder aseptischen Bedingungen verpackt erhältlich
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge