Transport- und Aufbewahrungsboxen
Lieferant: ZARGES LEICHTBAU
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
40861 40877 40862 40863
216-2121EA 341 EUR InStock
216-2121 216-2122 216-2123 216-2124
Transport- und Aufbewahrungsboxen
Boxen Transportboxen
Aluminiumlegierung
  • Deckel mit Edelstahlscharnierband, zwei Gurtbändern und umlaufender Dichtung
  • Klappverschlüsse, Sicherung durch Plomben oder Vorhängeschloss möglich
  • Fallgriffe an den Stirnseiten  
Sicheres Transportgerät, rationelle Lagereinheit und schützende Verpackung in einem. Das Transport- bzw. Lagergut ist geordnet verpackt und vor äußeren Einwirkungen geschützt. Stabiles Rand-, Deckel- und Bodenprofil. Stapelbar.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge