Medienflaschen, quadratisch, steril, mit Schraubverschluss, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
382019-0030 382019-0125 382019-0060 382019-0250 382019-0500 382019-1000 382019-2000
216-2263EA 674 EUR InStock
216-2263 216-2265 216-2264 216-2266 216-2267 216-2268 216-2269
Medienflaschen, quadratisch, steril, mit Schraubverschluss, Nalgene®
Flaschen Zellkulturflaschen
Der zertifizierte saubere Behälter besteht aus PETG und wird mit einem sterilen, natürlichen HDPE-Verschluss mit manipulationssicherem Siegel geliefert.
  • Nicht zytotoxisch, nicht pyrogen, nicht hämolytisch; Gammabestrahlt bis zur Sterilitätssicherungsstufe 10-⁶
  • Die auslaufsichere Flasche ist frei von tierischen Bestandteilen (ADCF) und für niedrige Partikelgrenzwerte zertifiziert
  • Steril
Hergestellt in einem zertifizierten Reinraum nach ISO 14644-1 Klasse 7 und in Reinraumqualität verpackt in heißversiegelte Beutel, um die Produktintegrität zu gewährleisten. Geeignet für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen, die die Verarbeitung und Lagerung von Massenzwischenprodukten und kritischen Reagenzien wie Impfstoffen und proteintherapeutischen Zubereitungen erfordern.
Zertifizierungen: Entspricht der USP-Klasse IV, dem Europäischen Arzneibuch für anormale Toxizität und den physikochemischen Tests USP 661.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge