VWR® 24-Stunden Urinbehälter
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
216-2327EA 189 EUR InStock
216-2327
VWR® 24-Stunden Urinbehälter
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Sammlung und Vorbereitung von Urinproben
24-Stunden 3-L-Vakuum-Urinbehälter mit direkt im Schraubverschluss integriertem Absaugsystem für Vakuumröhrchen.
  • Optimale Handhabung: Ergonomisch geformter Griff
  • Graduiert
  • Polyethylen
Der 24-Stunden-Urinsammelbehälter eignet sich zum Sammeln von Urin über einen bestimmten Zeitraum.
Der 3 L Behälter ist braun gefärbt, um die vorzeitige Zersetzung lichtempfindlicher Parameter wie Urobilinogen zu verhindern.
Der Behälter ist mit einer integrierten Transfervorrichtung ausgestattet, um einen hygienischen und sauberen Probentransfer in einMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..