VWR®, Solide Eurobehälter
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
216-2390EA 8.3 EUR InStock
216-2390 216-2391 216-2392 216-2393 216-2394 216-2395 216-2396 216-2397 216-2398 216-2399 216-2400 216-2401 216-2402 216-2409 216-2410 216-2416
VWR®, Solide Eurobehälter
Boxen Transportboxen
Diese stapelbaren Eurobehälter aus Kunststoff eignen sich sowohl als einfache Lagerlösungen als auch für hoch automatisierte Systeme. Hergestellt aus starken Kunststoffen eignen sich diese Behälter besonders zum sicheren Transportieren von Gütern und Nahrung. Durch ihren verstärkten Rahmen und Kanten sind die beladenen Behälter sehr stabil.
  • Hergestellt aus PPC (Polypropylen-Copolymer)
  • Passend für jede Branche und für jede Anwendung
  • Glatte Oberflächen erleichtern die Reinigung
  • Ergonomische Griffe für eine effektive manuelle Handhabung
  • Geeignet für –20 bis +6
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..