Probenflaschen, weithalsig, mit Schnappdeckel, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
225534 225535 225532 225536 225538 225543 225546
216-3071EA 378 EUR InStock
216-3071 216-3072 216-3070 216-3073 216-3074 WHEA225543 WHEA225546
Probenflaschen, weithalsig, mit Schnappdeckel, WHEATON®
Flaschen Glasflaschen
Probenflaschen aus Natronkalkglas mit LDPE Schnappdeckeln.
Ideal zum Sammeln und Lagern von Proben im Labor Diese Flaschen wurden Kartons mit Trennwänden aus Wellpappe verpackt.
Zertifizierungen: Das Glas entspricht den USP Typ III Voraussetzungen
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge