Transport- und Lagerbehälter mit Schnappdeckel
Lieferant: hünersdorff GmbH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
911100 911200 911300 911400 911600
216-3212EA 0 EUR InStock
216-3212 216-3214 216-3216 216-3218 216-3219
Transport- und Lagerbehälter mit Schnappdeckel
Probenbehälter Universalbehälter
Dose aus HDPE, weiß mit Deckel aus LDPE, weiß
  • Gute thermische und chemische Beständigkeit
  • Tiefkühlfähig, stapelbar
  • Mit dicht schließendem Deckel
Zur Lagerung und den Transport von festen und flüssigen Materialien, Proben und allgemeiner Laborartikel.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge