Sortimentskästen, PP
Lieferant: hünersdorff GmbH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
611700 611900
216-3718EA 24.2 EUR InStock
216-3718 HUEN611900
Sortimentskästen, PP
Boxen Lagerboxen
Sortimentskasten mit Tragegriff aus stabilem Polypropylen.
  • Farbiger Boden aus schlagfestem, bruchsicherem Polypropylen
  • Lebensmittelechte Farben, Einsatz in praktisch allen Lebensbereichen möglich
  • Beständig gegen Kälte, handelsübliche Säuren und Laugen
  • Hochtransparenter, dicht schließender Deckel verhindert Vermischung des Inhalts
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge