Sample container with screw cap
Lieferant: DELTALAB
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
409511 409711 409702 409726 409701 409726.G
216-4051EA 383 EUR InStock
216-4051 216-4052 216-4100 DELT409726 DELT409701 DELT409726.G
Sample container with screw cap
Probenbehälter Universalbehälter
Container PP, natural or blue, with PE screw cap.
  • With or without label
  • Blue containers are ideal for photosensitive samples
  • Bulk or individually wrapped
To store and transport samples securely.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge