Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Enghals-Kanister, Nalgene®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

2243-0013 2243-9013
216-4403EA 541 EUR InStock
216-4403 216-4404
Enghals-Kanister, Nalgene®
Flaschen Kanister
HDPE, durchscheinend mit PP-Schraubverschluss.

  • Gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig von −100 bis +120 °C
  • Schwere, robuste Ausführung, entsprechen FDA 21CFR 17721520 und USP Klasse VI

Ideal for storing reagents. The jerrican 216-4404 has two openings: a spout with attached screw cap (53 mm) and another (38 mm) with cap behind the carrying handle. Ideal as a reservoir in automatic systems such as the PRISM® 3700 DNA Analyser.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge