Verschlüsse für Enghalsflaschen aus Aluminium
Lieferant: TOURNAIRE-EMBALLAGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1026 1659 1664
TOUR1026EA 1.4 EUR InStock
TOUR1026 216-5257 216-5258
Verschlüsse für Enghalsflaschen aus Aluminium
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
PP, PE, weiß
  • Nur zu den Flaschen 50 bis 4000 ml passend
  • Aluthene-Einlage sorgt für absolute Dichtigkeit auch bei aggressiven Medien
  • Originalitätsverschluss für Sicherheit und Kontrolle
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge