Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Lager-/Abklärflasche mit Schraubverschluss

Lieferant: hünersdorff GmbH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

823300 823400 823500
216-5841EA 47.3 EUR InStock
216-5841 216-5842 216-5843
Lager-/Abklärflasche mit Schraubverschluss
Flaschen Ballons
Ballons, HDPE, weiß, ideal zur Lagerung und Transport sowie zum Abfüllen von Flüssigkeiten. Ebenfalls zum Einsatz als Abklärflaschen empfohlen. Mit Metall-Tragebügel.

  • Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit von -100 bis 80 °C (kurzzeitig bis 120 °C)
  • Mit Breitgewinde und Gewindestopfen zum Anschluss eines Ventilhahnes (216-5291 oder 216-5292 bitte optional bestellen)
  • Auslaufsicherer Schraubverschluss

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge