Kühlboxen Thermosafe
Lieferant: HONIGBERG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
302 377R 390
216-7001EA 4160 EUR InStock
216-7001 216-7002 216-7003
Kühlboxen Thermosafe
Boxen Kühl- und Gefrierboxen, Kühl- und Gefrierbeutel
PE, grau
  • Isoliert mit 5,75 cm dickem Kunststoffschaum
  • Klappdeckel mit robusten Scharnieren und Metallverschluss, ein (35-Liter Modell) bzw. zwei (75-Liter Modell) stabile Tragegriffe
  • Rollenuntersatz aus Aluminium mit 4 beweglichen Rollen optional bestellbar
Großvolumige Kühlboxen zum längerfristigen Temperieren von temperaturempfindlichen Materialien und Proben. Kühlung mittels Kühlkissen 216-7010 bis 216-7013 oder Trockeneis möglich.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge