Kühlkissen
Lieferant: HONIGBERG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
406J
216-7015EA 1150 EUR InStock
216-7015
Kühlkissen
Kühlakkus
Für Kühlung, Versand und Kaltlagerung. Der Eis-Ersatz ist in kleine Plastikbeutel verpackt und eignet sich zum Einbetten von Proben und anderen tiefgekühlten Lebensmitteln. Aufgrund ihrer hohen Flexibilität bieten diese Beutel Schutz vor Erschütterungen oder Bruch. Sie passen sich an die Formen der gekühlten Waren an. Wenn die Kühlpads auf 9 °C oder niedriger gekühlt werden, bleiben sie dreimal länger kühl als Eis. Verschweißt, sehr stabil, hält Druckbelastungen bis zu 8 kg/cm² für mehr als fünf Minuten stand.
  • Keine wässrigen Rückstände von Eis, wiederverwendbar und einfach zu reinigen
  • Energiesparend: Kein Wasser erforderlich
  • Kühlmittel lebensmittelsicher
Singles (50 lbs. per case), 1500 individual packets. (+30°F/-1°C)
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge