Drahtkörbe, rund
Lieferant: DELTALAB
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
R-220 R-240 R-200 R-250
216-7256EA 0 EUR InStock
216-7256 216-7257 DELTR-200 DELTR-250
Drahtkörbe, rund
Körbe Drahtkörbe
Edelstahl.
Diese runden Körbe verfügen über einen klappbaren Griff für mehr Komfort. Die Basis dieser Körbe ist durch ein dichtes Gitter verstärkt.
Bestellinformation: Andere Modelle mit innen gekreuzten Trennelementen sind ebenfalls verfügbar.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge