Dosen mit Schnappdeckel, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
6250-0005 6250-0012 6250-0018 6250-9028 6250-9050 6250-9075
216-8151EA 14.2 EUR InStock
216-8151 216-8152 216-8153 216-8154 216-8155 216-8156
Dosen mit Schnappdeckel, Nalgene®
Probenbehälter Universalbehälter
LDPE, durchscheinend.
  • Gute chemische Beständikeit
  • Temperaturbeständig von –100 bis +80 °C
  • Festsitzender Schnappdeckel, unzerbrechlich
Als Probenbehälter, Probenbecher für pH-Messungen, Wägedosen und eine Vielzahl weiterer Anwendungen einsetzbar.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge