Kanister, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2240-0015 2240-0025 2240-0050
216-8691EA 81 EUR InStock
216-8691 216-8692 216-8693
Kanister, Nalgene®
Flaschen Kanister
HDPE, durchscheinend mit weißem PP-Schraubverschluss.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig von −100 bis +120 °C
  • Stabile, robuste Konstruktion mit eingeformter Graduierung in Gallonen und Liter, auslaufsicherer Verschluss
Bessere Standfestigkeit durch große Standfläche und tiefliegendem Schwerpunkt. Der Ausguss ist lang genug für präzises Dosieren von Flüssigkeiten. Mit anhängendem, unverlierbarem Verschluss. Der Boden ist so konstruiert, dass er beim Ausgießen einen zusätzlichen Halt bietet.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge