Azomethin H Natriumsalz Hydrat analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
21645.124EA 124 EUR InStock
21645.124
Azomethin H Natriumsalz Hydrat analytisches Reagens
Azomethin H Natriumsalz Hydrat
Formel: C₁₇H₁₂NNaO₈S₂·xH₂O
MW: 463.42 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149588
CAS-Nummer: 206752-32-1
EINECS: 227-698-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Suited for boron spectrophotometry Passes test
Water Max. 8 %
A (Lambda max.) (1 %; buffer pH 5.0) Min. 1100
Absorption maximum 231 - 241 nm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..