Dibromofluorescein 95% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
216720-5G
216720-5GEA 54.3 EUR InStock
216720-5G
Dibromofluorescein 95% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Dibromofluorescein
4',5'-Dibromofluorescein, Dye content 95 % (Solvent Red 72)
Formel: C₂₀H₁₀Br₂O₅
Melting Pt: 270…273 °C (Lit.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005042
CAS-Nummer: 596-03-2
ADR: 6.1,III
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9ffdabeed5bbe183d65db8b57f460e718c994ed&vid=a9ffdabeed5bbe183d65db8b57f460e718c994ed&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge