Kappen aus Versilic®
Lieferant: Saint-Gobain Performance plastics
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
162014-100 162016-50 162010-100 162012-100 162022-50 162025-50 162030-10
217-0003EA 374 EUR InStock
217-0003 217-0004 217-0001 217-0002 217-0007 217-0109 217-0110
Kappen aus Versilic®
Verschlüsse Verschlüsse für Reagenz- und Probenröhrchen
Aus durchscheinendem Silikon. Ideal  zum Schutz von Rohr-, oder Schlauchenden oder zum Schutz herausragender, zylindrisch geformter Teile beim Transport und allen Vorgängen, die den Schutz von Öffnungen erfordern (gegen Stöße, Spritzer, Farbe) geeignet.
  • Hervorragende Abdichtung und Schutz nach außen
  • Durchstechbar und Autoklavierbar
  • Beständig gegen Alterung, Ozon und wiederholte Sterilisierungen
Die angegebene Größe entspricht dem Außendurchmesser des zu verschließenden Gefäßes in mm. Temperaturbeständig von –60 zu +220 °C (kurzfristig bis 250 °C).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge