VWR®, Stopfen für Normschliffe
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
217-0210EA 16.7 EUR InStock
217-0210 217-0211 217-0212 217-0213 217-0214 217-0215
VWR®, Stopfen für Normschliffe
Stopfen PE/LDPE/HDPE-Stopfen
Fettfreier Verschluss, der ein Festsetzen der Schliffe verhindert. Mit angedrehten, umlaufenden Dichtringen für verbesserte Abdichtung und verringerte Bruchgefahr. Leicht lösbar. Mit ergonomisch geformtem Griff.
  • PTFE, massiv
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Gas-, flüssigkeits- und vakuumdicht
  • Temperaturbeständig von –200...+280 °
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge