VWR®, Korkringe für Kolben mit rundem Boden
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
217-1000EA 21.5 EUR InStock
217-1000 217-1001 217-1002 217-1003 217-1004 217-1005 217-0810
VWR®, Korkringe für Kolben mit rundem Boden
Halterungen und Träger Kolben- und Becherhalterungen
Die ideale Stellfläche für Rundkolben und andere Glasgefäße mit rundem Boden. Presskork, natur.
  • Kostengünstig und aus erneuerbarem Rohstoff
  • Leicht, widerstandsfähig
  • Gute Temperaturbeständigkeit
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge