Achtkant-Deckelstopfen aus Glas
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0.300.014.BR 0.300.019.BR 0.300.034.BR 0.300.045.BR 0.300.060.BR 0300024BR
217-9145EA 5.6 EUR InStock
217-9145 217-9146 217-9152 217-9154 WITG0.300.060.BR WITG0300024BR
Achtkant-Deckelstopfen aus Glas
Stopfen Glasstopfen
Solide Achtkant-Deckelstopfen mit Kegelschliff, hergestellt aus Borosilikatglas 3.3.
  • Gem. DIN 12252
* Halbhohl
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge