Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Stopfen, Gummi, konisch, mit Bohrungen

Lieferant: DEUTSCH NEUMANN

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

1011110 1011112 1011114 1011117 1011118 1011121 1011123 1011126 1011129 1011131 1012123 1012129 1012114 1012117 1012118 1012121
217-9454EA 3.2 EUR InStock
217-9454 217-9455 217-9456 217-9457 217-9458 217-9459 217-9460 217-9461 217-9462 217-9463 217-9464 217-0828 217-0824 217-0825 217-0826 217-0827
Stopfen, Gummi, konisch, mit Bohrungen
Stopfen Gummistopfen
Konische Stopfen aus grauem Naturgummi, mit einer Bohrung

  • Beständig gegen herkömmliche Labor-Chemikalien
  • Sehr elastisch, für perfekte Abdichtung und außergewöhnliche Haftung
  • Vorgebohrt
  • Temperaturbeständig von -25...+70 °C (120 °C bei feuchter Hitze)
  • Shore Härte: 40° (A)

Withstands temperatures from -25 to +70 °C (+120 °C in moist heat)

Hardness (Shore durometer A): 40

DIN 12871

Zertifizierungen: DIN 12871

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge